missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ eBioscience™ MagniSort™ Anreicherungskit für humane CD4 T-Gedächtniszellen

Artikelnummer. 15501277
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
200 Tests
Packungsgröße:
200 Tests
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15501277 200 Tests 200 Tests
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Enthält Natriumazid
Artikelnummer. 15501277 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. 8804681374
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1142.00 CHF
    856.65 CHF / 200 Tests
    Sparen 285.35 CHF
    24% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Enthält Natriumazid

Includes

  • MagniSort Antikörper-Cocktail zur Anreicherung humaner CD4-Gedächtnis-T-Zellen: 200 Tests, 20 μl/Test
  • MagniSort Negative Selektionsperlen A

Entwickelt für die magnetische Trennung von CD4 T-Gedächtniszellen durch Negativselektion. Optimiert für die Isolierung von humanen CD4 T-Gedächtniszellen aus normalen humanen mononukleären Zellen des peripheren Blutes mit einem biotinylierten Antikörpercocktail und Streptavidin-beschichteten Magnet-Beads.

Unerwünschte Zellen werden durch Antikörper und anschließend durch Magnet-Beads gebunden, die CD4 T-Gedächtniszellen in einem magnetischen Feld unberührt und frei in Lösung lassen.

Der MagniSort™ Antikörper-Cocktail zur Anreicherung humaner CD4 T-Gedächtniszellen enthält folgende Antikörper:
Anti-Human-CD8-Biotin
Anti-Human-CD11b-Biotin
Anti-Human-CD14-Biotin
Anti-Human-CD16-Biotin
Anti-Human-CD19-Biotin
Anti-Human-CD20-Biotin
Anti-Human-CD36-Biotin
Anti-Human-CD45RA-Biotin
Anti-Human-CD56-Biotin
Anti-Human-CD123-Biotin
Anti-Human-CD235a-Biotin
Anti-Human-γδ-TCR-Biotin
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung 2 bis 8 °C. Nicht einfrieren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Magnetische Zelltrennung
Format Wässriger Puffer, 0.09 % Natriumazid, kann Trägerprotein/Stabilisator enthalten
Menge 200 Tests
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.