Learn More
Mettler Toledo™ Magnetrührer EasyMix
Alle ansehen Mettler Toledo Produkte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Geräte):
EasyMix
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Der richtige Rührer
- Ein spezieller Rührer für SevenDirect bietet die wichtigsten Vorteile: programmierbares Rühren und eine perfekte Passform für den EasyPlace™ Elektrodenarm
- Programmieren für konsistente Bedingungen
- Die Rührgeschwindigkeit ist vom pH-Messgerät aus programmierbar, sodass für alle Bediener konsistente Bedingungen gewährleistet sind
- Definieren von Vorkonditionierungen und Wartezeiten
- Perfekte Passform spart Platz
- Der EASYMIX Magnetrührer passt perfekt zum EasyPlace Elektrodenarm
- Zusammen bilden sie ein ordentliches und kompaktes Design
- Zuverlässiges Rühren großer Volumina
- Je größer die Probe ist, desto höher ist das Inhomogenitätsrisiko
- Nutzen Sie die Stärke des EasyMix zum effizienten Rühren von bis zu 10 l Probenvolumen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Magnetrührer, EasyMix |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | EasyMix |