Learn More
Brady™ Schilder für den Transport, aus magnetischem Kunststoff
Artikelnummer. 11794914
Click to view available options
Angezeigter Text:
Giftige und schädliche Substanzen 6
Korrosive Substanz 8
Nicht entzündbares, ungiftiges Gas 2
Organisches Peroxid 5.2
Oxidierender Stoff 5.1
Umweltgefährdende Stoffe
Verschiedene gefährliche Stoffe 9
Form:
Diamantförmig
Rhomboid
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11794914
Marke: Brady™ 258979
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 7010, RoHS-konform gemäß EU-Richtlinie 2002/95/EG
Alternate Part Number ADR 9-297*297-B0859
Material Kunststoff
Menge Je 1
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschreibung Magnetischer Kunststoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Rohrmarkierungen und Sicherheitshinweise
Höhe (metrisch) 297 mm
Breite (metrisch) 297 mm
Temperaturbereich (metrisch) -18 °C bis 70 °C
Form Diamantförmig
Angezeigter Text Verschiedene gefährliche Stoffe 9
Produkttyp Transportschild
Farbe Schwarz auf Weiß