Learn More
Brady™ Magnetische, leere Kunststoff-Etiketten zum Beschreiben
Artikelnummer. 12860149 Alle ansehen Brady Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
26 x 45 mm
108 x 26 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Abmessungen (L x B)
12860149 108 x 26 mm
12850149 26 x 45 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12860149 Lieferant Brady™ Lieferanten-Nr. 234965
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    26.65 CHF
    22.76 CHF / 1 Packungen
    Sparen 3.89 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Magnetische, unbeschriftbare Kunststoffetiketten eignen sich ideal zur Kennzeichnung in Lagerhallen mit sich ständig änderndem Layout.
  • Diese Art von Etiketten bietet absolute Flexibilität.
  • Sie können beliebig oft auf Metalloberflächen aufgebracht und wieder entfernt werden.
  • Wenn sich die Standorte ändern, können diese Etiketten zusammen mit den Produkten umgesiedelt werden.
  • Sie können durch Beschriften oder durch Aufbringen eines selbstklebenden Etiketts auf das magnetische Material identifiziert werden.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Entspricht den Richtlinien 2011/65/EU und 2015/863
Beschreibung Leere beschreibbare Magnetetiketten
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Beschichtung Ohne
Farbe Weiß
Display Leer
Ausführung Glanz
Format Etikett
Material Kunststoff
Bedruckbare Seiten Einseitig bedruckbar
Print Technology Keine
Produkttyp Etikett
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Identifikation in Lagern mit ständig verändertem Layout.
Anzahl pro Packung 25 Etiketten/Packung.
Menge 25 Stück/Packung
Form Rechteck
Abmessungen (L x B) 108 x 26 mm
Länge (angloamerikanisch) 1,02 in.
Breite (angloamerikanisch) 4,25 in.
Breite (metrisch) 108 mm
Breite (angloamerikanisch) bedruckbarer Bereich 4,25 in.
Höhe (angloamerikanisch) 1,02 in.
Höhe (metrisch) 19 mm
Alternate Part Number Blanko-Magnetetiketten B-859 26 x 108 mm