Learn More
Heathrow Scientific™ Magnetischer Minirührer
Eine wirtschaftliche Rührlösung für ultimative Funktion mit optimaler Magnetkupplung und qualitativ hochwertigen Rührstäben für zuverlässige Rühreffizienz.
130.00 CHF - 150.00 CHF
Spezifikation
Geschwindigkeit | 200 bis 2.200 U/min |
---|---|
Rührpositionen | 1 |
Deckplattenmaterial | ABS-Kunststoff |
Fassungsvermögen | 3 l |
Abmessungen (L x B x H) | 18,3 x 13,2 x 4,7 cm |
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Modell | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15843967
|
Heathrow Scientific™
120155 |
Grau/Violett |
130.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15883967
|
Heathrow Scientific™
120595 |
Grau/Blau |
150.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Eine leistungsstarke magnetische Kupplung zwischen dem hochwertigen Rührstab und dem Gerät sorgt für eine gleichmäßige und genaue Ausrichtung. Dadurch wird die Anzahl der Ausschwünge mit Erhöhen oder Verringern der Schleuderdrehzahl deutlich reduziert, wobei stets die maximale Rührleistung gewährleistet ist.
- 5 Year Warranty
- Hergestellt aus einem ABS-PC-Gemisch, das chemikalienbeständig und leicht zu reinigen ist
- Leichtes und flaches Design für einfachen Transport
- Die kleine Stellfläche spart wertvollen Platz auf dem Labortisch
- Dank des leisen Betriebs mit geringer Vibration bleibt der Lautstärkepegel im Labor niedrig und der Anwender fokussiert
- Ideal für routinemäßige Rühranwendungen in der allgemeinen Forschung, Biowissenschaften, Industrie, Qualitätsanalyse und klinischen Laboren
- Zwei (2) hochwertige Rührstäbe (35 x 9 mm) sind im Lieferumfang enthalten, um eine maximale Rührleistung zu gewährleisten
Spezifikation
200 bis 2.200 U/min | |
ABS-Kunststoff | |
18,3 x 13,2 x 4,7 cm | |
4,7 cm | |
18,3 cm | |
13,2 cm | |
5 Jahre | |
Einstellrad – stufenlos einstellbar | |
0,447 kg |
1 | |
3 l | |
1,85 in. | |
7,2 in. | |
5,2 in. | |
Universell 12 V DC mit 4 Adaptern | |
Rührer, 2 Rührstäbe, Netzteil | |
0,985 lb. |