Learn More
Agilent BioTek Magnet-Adapterkit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17804677 Alle ansehen Agilent BioTek Produkte
Artikelnummer. 17804677
Marke: Agilent BioTek 2120084
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Magnet adapter kit for use with the 406 FX Washer Dispenser.
  • Magnet sold separately
  • Enables magnetic bead washing and dispensing
  • BioStack compatible