missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesiumtrisilikat, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-4407625
Change view
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11307668 250 g 250 Gramm
11317668 1 kg 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 11307668 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 033338.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 14987-04-3 | Mg2O8Si3

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 14987-04-3
Summenformel Mg2O8Si3
MDL-Nummer MFCD00016203
Synonym Magnesium silicate

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Magnesium trisilicate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Formelmasse 260.86

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.