Learn More
Magnesiumtrifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11438217
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11438217 5 g 5 Gramm
11448217 25 g 25 Gramm
11458217 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11438217 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17591.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 60871-83-2 | C2F6MgO6S2 | 322.431 g/mol
Magnesium trifluoromethanesulfonate is used as a component of the electrolyte, as lewis acid resulted in largely decreased and reversed enantioselectivities.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Magnesiumtrifluormethansulfonat wird als Bestandteil des Elektrolyten verwendet, da Lewis-Säure zu weitgehend reduzierter und umgekehrter Enantioselektivität führte.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60871-83-2
Summenformel C2F6MgO6S2
Molekulargewicht (g/mol) 322.431
MDL-Nummer MFCD00042601
InChI-Schlüssel BZQRBEVTLZHKEA-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium trifluoromethanesulfonate, magnesium triflate, magnesium 2+ ditriflate, trifluoromethanesulfonic acid magnesium salt, magnesium trifluoromethanesulphonate, methanesulfonic acid, trifluoro-, magnesium salt, magnesiumtrifluoromethanesulfonate, magnesium trifiate, acmc-209mmv, ksc352a4p
PubChem CID 2734125
IUPAC-Name Magnesium;trifluormethansulfonat
SMILES C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt >310°C
Strukturformel Mg(CF3SO3)2
Menge 5 g
UN-Nummer UN1759
Beilstein 705578
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 322.43
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Trifluoromethylsulfonate, magnesium