Learn More
Hanna Instruments™ Reagenzien-Kit für Wasseruntersuchungen zur Bestimmung von Magnesium und Gesamthärte
Click to view available options
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Bestimmung des Ammoniakgehaltes im oberen Bereich
Bestimmung von Magnesium und Gesamthärte
Anzahl Tests:
25
100
Packungsgröße:
100 Tests
Beschreibung
Diese hochwertigen Reagenzien wurden gemäß dem ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426, Nessler-Methode für die kolorimetrische Bestimmung von Ammoniak entwickelt. Durch einfaches Hinzufügen der Reagenzien zur Probe gemäß der Anweisung findet eine Reaktion statt und es kann ein kompatibles Messgerät verwendet werden, um die Konzentration aus der produzierten Farbe zu bestimmen.
- Vorgefertigte, vorbemessene Testreagenzien für die einfache Handhabung
- Hergestellt mit hochreinen Chemikalien, die in der hochmodernen Anlage von Hanna hergestellt werden
- Durchsichtig Sie sind deutlich mit Verfallsdatum und Chargennummer für die Rückverfolgbarkeit versehen
- Tests sind für Bestimmungen im niedrigem, mittlerem und hohem Messbereich verfügbar
- Kits mit 25 gebrauchsfertigen Einzelfläschchen der Reagenz sind erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Bestimmung des Ammoniakgehaltes im oberen Bereich |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kompatible Hanna Tischphotometer und tragbare Photometer |
| Enthält | Tropfflaschen |
| Anzahl Tests | 100 |
| Menge | 1 Set |
| Bereich | 0,0 bis 50 ppm Ammonium |
| Testmethode | Kolorimetrische Bestimmung |
| Typ | Wassertestkit |