Learn More
Magnesium-tert-Butoxid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium tert-Butoxide |
| CAS | 32149-57-8 |
| Summenformel | 2(C4H10O) . Mg |
| Menge | 250 mg |
| Synonym | tert-Butyl Alcohol, Magnesium Salt, Di(tert-butoxy)magnesium |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C4H9O.Mg/c2*1-4(2,3)5;/h2*1-3H3;/q2*-1;+2 |
| SMILES | [O-]C(C)(C)C.[O-]C(C)(C)C.[Mg+2] |
| IUPAC-Name | Magnesium-2-methylpropan-2-olat |
| Molekulargewicht (g/mol) | 172.54 |
| Formelmasse | 170.12 |