Learn More
Magnesium tert-Butoxid, +93 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10135053 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10135053 50 g Kunststoffflasche 50 Gramm
10055553 10 g Glasflasche 10 Gramm
10064343 250 g Kunststoffflasche 250 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 10135053 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 390470500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
CAS: 32149-57-8 | C8H18MgO2 | 170.53 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 32149-57-8
Summenformel C8H18MgO2
Molekulargewicht (g/mol) 170.53
MDL-Nummer MFCD03788761
InChI-Schlüssel RTKCPZYOLXPARI-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium tert-butoxide, magnesium di-tert-butoxide, magnesium 2-methylpropan-2-olate, magnesium t-butoxide, magnesiumtert-butoxide, di-tert-butoxymagnesium, magnesium tert. butoxide, ksc226k7n, magnesium 2+ bis 2-methylpropan-2-olate
PubChem CID 12040442
IUPAC-Name Magnesium;2-Methylpropan-2-olat
SMILES CC(C)(C)[O-].CC(C)(C)[O-].[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium tert-butoxide
Farbe Weiß bis grau
Prozentgehaltsbereich 93+%
Verpackung Kunststoffflasche
Menge 50 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: reacts violently
Formelmasse 170.53
Reinheit (%) 93+%
Physikalische Form Pulver