Learn More
Magnesium-tert-Butoxid, 90+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Magnesium tert-butoxide is used as a pharmaceutical intermediate. It is also used in deprotonation reactions for organic syntheses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Magnesium tert-Butoxid wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt verwendet. Es wird auch bei Deprotonationsreaktionen für organische Synthesen verwendet.
Löslichkeit
Es reagiert mit Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Basen und Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern. Es ist empfindlich gegenüber Luft und Feuchtigkeit.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium tert-butoxide |
| Strukturformel | [(CH3)3CO]2Mg |
| Menge | 250 g |
| UN-Nummer | UN2921 |
| Beilstein | 3979348 |
| Empfindlichkeit | Air and moisture sensitive |
| Löslichkeitsinformationen | Reacts with water. |
| Formelmasse | 170.54 |
| Reinheit (%) | ≥90% |