Learn More
Magnesiumsulfathydrat, Purum p.a.,≥99.0% (ber. auf Trockenmaterial, KT), Honeywell ™
Artikelnummer. 15666080 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15666080 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15666080 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 631391KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumsulfathydrat
Schmelzpunkt 1124 °C
CAS 22189-08-8
Farbe Farblos
pH Neutral
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Summenformel MgO4S
Strukturformel MgSO4 · aq
MDL-Nummer MFCD00149787
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Magnesiumsulfat, Magnesiumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1, Bittersalz, Magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
Formelmasse 120.37 g/mol (wasserfreie Basis)
Reinheit (%) ≥99.0 % (Berechn. auf Trockenmaterial, KT)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche