Learn More
Magnesiumsulfathydrat, Puriss., erfüllt die analytische Spezifikation von DAC, getrocknet, 99,0–101,0 % MgSO4 (in getrockneter Substanz), Solstice
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15661260
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
2.50 Kilogramm
25 Kilogramm
5 Kilogramm
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15661260 6 x 2.5 kg 6 Stück
15611260 1 kg 1 Kilogramm
15621260 2.5 kg 2.50 Kilogramm
15641260 5 kg 5 Kilogramm
15651260 6 x 1 kg 6 Stück
15631260 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15661260 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 131436X2.5KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    700.00 CHF
    619.17 CHF / 6 Stück
    Sparen 80.83 CHF
    11% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von DAC, getrocknet, 99.0 bis 101.0 % MgSO4-Basis (in getrockneter Substanz)
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Solstice liefert nun weltweit hochwertige anorganische Reagenzien – mit garantierter Konsistenz, Reinheit und Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22189-08-8
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00149787
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Magnesiumsulfat, Magnesiumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1, Bittersalz, Magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumsulfathydrat
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von DAC
Menge 6 x 2.5 kg
Strukturformel MgSO4 · aq
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
Formelmasse 120,37 (wasserfreie Basis)
Reinheit (%) 99,0 bis 101,0 % (MgSO4-Basis (in getrockneter Substanz))
Güte puriss.