missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesiumsulfat-Heptahydrat, TRC

Artikelnummer. 30006512
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
Packungsgröße:
250 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30006512 250 g 250 Gramm
30005061 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30006512 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCM110355250G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 01-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 10034-99-8
Summenformel Mg . O4 S . 7 H2 O
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
Synonym Magnesium sulfate heptahydrate, Sulfuric Acid Magnesium Salt (1:1) Heptahydrate, Magnesium Sulfate (MgSO4) Heptahydrate, Magnesium Sulfate Heptahydrate, Magnesium Sulfate Heptahydrate (MgSO4.7H2O), Magnesium Sulfate Hydrate (MgSO4.7H2O);
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg+2].[O-]S(=O)(=O)[O-]

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate heptahydrate
Menge 250 g
InChI-Formel InChI=1S/Mg.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
Formelmasse 246.0107
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.