Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11470532 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11470532 100 g
11480532 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470532 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 02191422.1
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Wird als Bestandteil von Earle's und Hanks' balancierten Salzlösungen verwendet. Magnesiumsulfat-Heptahydrat MP Biomedicals ist ein Bestandteil von Kulturmedien für Pflanzenzellen und Mikroorganismen. Wird auch zur Reinigung von CAP , als Katabolit-Genaktivator und
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
IUPAC-Name Magnesium(2+) Heptahydrat Sulfat
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 100 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in water, slightly soluble in alcohol.
Formelmasse 246.5
Reinheit (%) 99 to 102%
Güte ACS-Reagenz