Learn More
Magnesiumsulfat-Heptahydrat, 99+ %, reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10207113 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Kunststofftrommel
Packungsgröße:
1 Kilogramm
10 Kilogramm
2.50 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10207113 10 kg Kunststofftrommel 10 Kilogramm
10497890 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
10743881 2.5 kg Kunststoffflasche 2.50 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10207113 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 124900100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 10034-99-8 | H14MgO11S | 246.47 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 10034-99-8
Summenformel H14MgO11S
Molekulargewicht (g/mol) 246.47
MDL-Nummer MFCD00149785
InChI-Schlüssel WRUGWIBCXHJTDG-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate heptahydrate, mgso4.7h2o, magnesium sulfate 1:1 heptahydrate, magnesium sulphate heptahydrate, unii-sk47b8698t, magnesium sulfate usan:jan, sulfuric acid magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium sulfate heptahydrate mgso4.7h2o, sulfuric acid, magnesium salt 1:1 , heptahydrate, magnesium ii , sulfate, heptahydrate
PubChem CID 24843
ChEBI CHEBI:31795
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate heptahydrate
Schmelzpunkt 770.0°C
Farbe Weiß
pH 5.0 to 9.2 (5% soln. at 20°C)
Physikalische Form Kristalle oder kristallines Pulver
Menge 10 kg
Verlust bei Trocknung 48.0% to 52.0% (450°C)
Verpackung Kunststofftrommel
Prozentgehaltsbereich 99% min. (on dry substance) (Complexometry)
Strukturformel MgSO4·7H2O
Merck Index 15, 5755
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 710g/L (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol,sparingly soluble in alcohol
IUPAC-Name Magnesium;sulfat;heptahydrat
Formelmasse 246.48
Reinheit (%) ≥99%
Güte Extrarein