Learn More
Magnesiumsulfat (Zellkultur), MP Biomedicals
Artikelnummer. 11486552 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11486552 500 g 500 Gramm
11496552 1 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11486552 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0215013690
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Zellkulturreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-88-9
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00011110
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym Magnesiumsulfat, Magnesiumsulfat, wasserfrei, Schwefelsäure-Magnesiumsalz 1:1, Bittersalz, Magnesiumsulfat 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumsulfat
Menge 500 g
IUPAC-Name Magnesium;sulfat
Formelmasse 120.4