Learn More
Magnesiumsulfat, ≥99,5 %, ReagentPlus™ Solstice
Artikelnummer. 15637960 Alle ansehen Solstice Research Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
2 kg
12 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
12 Kilogramm
2 Kilogramm
500 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15637960 1 kg 1 Kilogramm
15657960 500 g 500 Gramm
15647960 2 kg 2 Kilogramm
15627960 12 kg 12 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15637960 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. M75061KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    261.00 CHF
    240.25 CHF / 1 Kilogramm
    Sparen 20.75 CHF
    7% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Reagenzqualität, wasserfrei, ≥99,5 %
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7487-88-9
Summenformel MgO4S
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
MDL-Nummer MFCD00011110
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
PubChem CID 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate
Menge 1 kg
UN-Nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-Name Magnesium(2+) Sulfat
Formelmasse 120,37 g/mol
Reinheit (%) ≥99,5 %
Dampfdruck 0,1 mmHg (20 °C)
Dichte Dampfdichte: <0,01 (vs. Luft)