Learn More
Magnesiumsulfat, ≥98,0 % (KT), Pulver (sehr fein), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 16675873
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 kg
Packungsgröße:
25 Kilogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
16675873 25 kg 25 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 16675873 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 6313625KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    8090.00 CHF
    7853.69 CHF / 25 Kilogramm
    Sparen 236.31 CHF
    2% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium sulfate
Schmelzpunkt 1.130 °C (Zersetzung)
CAS 7487-88-9
Farbe Farblos
CAS Max. % ≤ 100%
pH 9
Menge 25 kg
Summenformel MgO4S
Strukturformel MgSO4
InChI-Schlüssel CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-Name Magnesium(2+) Sulfat
Molekulargewicht (g/mol) 120.36
Güte ACS
Dichte 2.7 g/cm3