Learn More
Melford Magnesiumsulfat
Beschreibung
Das Produkt wird in der Regel innerhalb von 24 Stunden versandt. Nur für Forschungszwecke oder die Weiterverarbeitung, nicht für Lebensmittel oder Arzneimittel.
- CAS-Nummer: 7487-88-9
- Molekularformel: MgSO4
- Molekulargewicht: 120,36
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium Sulfate |
| CAS | 7487-88-9 |
| Menge | 5 kg |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Molecular Biology Grade |
| Summenformel | MgSO4 |