Learn More
Magnesiumstearat, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium Stearate (AS) |
| Menge | 100 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/2C18H36O2.Mg/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2 |
| Formelmasse | 590.5125 |