Learn More
Magnesiumstearat, Extra Pure, SLR, erfüllt die analytischen Spezifikationen von Ph.Eur., BP, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10775911 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10775911 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10775911 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/0955/53
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
CAS 557-04-0
Schmelzpunkt 130°C
Farbe Weiß
Verpackung Kunststoffpulverbehälter
Summenformel C36H70MgO4
MDL-Nummer 36391
Menge 500 g
Synonym magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt
InChI-Schlüssel HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
IUPAC-Name Magnesium; Otadecanoat
Molekulargewicht (g/mol) 591.257
PubChem CID 11177
ChEBI CHEBI:9254
Formelmasse 591.27g/mol
Physikalische Form Fest