Learn More
Magnesiumstearat, 3.8–5.0 % Mg, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11924931 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Kilogramm
25 Gramm
5 Kilogramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11924931 5 kg Plastikeimer 5 Kilogramm
10723241 25 g Kunststoffflasche 25 Gramm
10723051 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11924931 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 240760050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 557-04-0 | C36H70MgO4 | 591.27 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 557-04-0
Summenformel C36H70MgO4
Molekulargewicht (g/mol) 591.27
InChI-Schlüssel HQKMJHAJHXVSDF-UHFFFAOYSA-L
Synonym magnesium stearate, magnesium octadecanoate, magnesium distearate, synpro 90, octadecanoic acid, magnesium salt, dibasic magnesium stearate, petrac mg 20nf, ns-m salt, sm-p, stearic acid, magnesium salt
PubChem CID 11177
ChEBI CHEBI:9254
IUPAC-Name Magnesium; Otadecanoat
SMILES CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium stearate
Schmelzpunkt 130.0°C to 140.0°C
Farbe Weiß
Verlust bei Trocknung 6% (1g, 105°C) max.
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Plastikeimer
Strukturformel Mg(C18H35O2)2
Menge 5 kg
Merck Index 15,5754
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: decomposes in diluted acids,practically insoluble in alcohols and ether
Formelmasse 591.27
Reinheit (%) 3.8-5% Mg
Physikalische Form Feines Pulver