Learn More
Magnesium-Standardlösung (Spectro ECON), Chem Lab™
Artikelnummer. 11969092
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11969092 500 ml 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11969092 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL01.1306.0500
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Spezifikation
Konzentration 1000  μg/mL
Menge 500 ml
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium Standard Lösung
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Nitric acid 69%