missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesium Standard für ICP/MS, 2% HCl, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 15235946 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
125 ml
Packungsgröße:
125 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15235946 125 ml 125 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15235946 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. CLMG11BY

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Mg1 μg/ml

Certifications

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Magnesiumstandard
Namenshinweis ICP/MS
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7439-95-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 2.0, 0.0, 98.0
Dichte 1.003 g/cm3 bei 20 °C
Physikalische Form Flüssig
Summenformel Mg
MDL-Nummer MFCD00085308
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mg]
IUPAC-Name Magnesium
Solvent or Matrix 2 % HCl
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
Menge 125 ml
ChEBI CHEBI:25107
Güte Claritas PPT
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1 mg/l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Produkt nur für den Laborgebrauch

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.