missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Magnesium-Standardlösung für ICP, 1000 μg/ml in 2 % HCI, SPEX CertiPrep™

Artikelnummer. 10325892 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
10325892 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10325892 Lieferant SPEX Certiprep Lieferanten-Nr. PLMG12X

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Includes

NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte

AnalytKonzentration
Mg1000 μg/ml

Certifications

Akkreditiert durch A2LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide 34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-konform

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Magnesiumstandard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
CAS 7439-95-4, 7647-01-0, 7732-18-5
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 30 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
CAS Min. % 0.1, 2.0, 97.9
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht. Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 0.1, 2.0, 97.9
Summenformel Mg
MDL-Nummer MFCD00085308
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Typ Certified Reference Material
SMILES [Mg]
IUPAC-Name Magnesium
Solvent or Matrix 2 % HCl
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
PubChem CID 5462224
Menge 500 ml
ChEBI CHEBI:25107
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration     Kat. Nein.
2 bis 5 % HNO3    1000 μg/ml    PLMG2-2Y, -2T, -2X    10,000    PLMG2-3Y, -3X
2-5 % HCl    1000 μg/ml    PLMG1-2X
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Produkt nur für den Laborgebrauch

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.