Learn More
Magnesiumlösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 12917383 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
50 ml
100 ml
Verpackung:
Flasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
12917383 100 ml Flasche 100 Milliliter
12907383 50 ml Flasche 50 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12917383 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. S 632 100
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Chemische Identifikatoren
CAS 7697-37-2
Summenformel HNO3
Molekulargewicht (g/mol) 63.01
MDL-Nummer MFCD00011349
InChI-Schlüssel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-Name Salpetersäure
SMILES O[N+]([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium
Verpackung Flasche
Konzentration 10 mg/l
Solvent or Matrix Nitric Acid
Menge 100 ml