Learn More
Magnesiumsilikat, aktiviert, für Chromatographie, 60 bis 120 mesh, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7026481
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
Artikelnummer. 11480677
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B22490.30
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1343-88-0 | MgO3Si | 100.39 g/mol
Magnesium silicate, activated, is used in polyether adsorption and decolorization effect. Also used in chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Magnesiumsilikat, aktiviert, wird bei der Polyetheradsorption und Entfärbung eingesetzt. Wird auch in der Chromatographie verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Säuren und Fluorwasserstoff.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1343-88-0
Summenformel MgO3Si
Molekulargewicht (g/mol) 100.39
MDL-Nummer MFCD00078249
InChI-Schlüssel ZADYMNAVLSWLEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Activated magnesium silicate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium silicate
Namenshinweis activated, for chromatography
Menge 250 g
Strukturformel Mg2SiO4
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 140.71