Learn More
Magnesiumsalicylat-Tetrahydrat, tech., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesium salicylate tetrahydrate |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Menge | 500 g |
| Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
| Merck Index | 14,5672 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water and alcohol |
| Formelmasse | 370.60 (298.60 Anhydrous) |
| Güte | Technisch |
| Physikalische Form | Pulver |