Learn More
Magnesiumstab, 7.9 mm (0.31 Zoll) Durchmesser x 25 mm (1 Zoll) Länge, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11440570
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
25 Stück
5 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11440570 1 Pc. -
15486535 5 Pc. 5 Stück
11450570 25 Pc. 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11440570 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 043355.KF
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-95-4
Summenformel Mg
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
MDL-Nummer MFCD00085308
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-Name Magnesium
SMILES [Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium rod
Namenshinweis 7.9mm (0.31 in.) dia. x 25mm (1 in.) length
Menge 1 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈2.1g/piece
Form Stange
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.9%