Learn More
Magnesiumstab, 6.35 mm (0.25 Zoll) Durchmesser x 25.4 mm (1.0 Zoll) Länge, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7052250
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
Magnesium
[Mg]
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
7439-95-4
Mg
24.30
MFCD00085308
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
5462224
CHEBI:25107
Magnesium
[Mg]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Magnesium rod
Namenshinweis 6.35mm (0.25 in.) dia. x 25.4mm (1.0 in.) length
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 Pc.
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Odorless
Gewicht ≈1.4g/piece