Learn More
Magnesiumstab, 3.3 cm (1.3 in.) Durchmesser x 30 cm (12 in.) Länge, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11375759
Click to view available options
Menge:
1 Pc.
25 Pc.
5 Pc.
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
5 Stück
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11375759
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010231.KM
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7439-95-4
Summenformel Mg
Molekulargewicht (g/mol) 24.30
MDL-Nummer MFCD00085308
InChI-Schlüssel JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
IUPAC-Name Magnesium
SMILES [Mg]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium rod
Namenshinweis 3.3cm (1.3 in.) dia. x 30cm (12 in.) long
Menge 25 Pc.
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈450g/pc
Form Stange
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Reinheit (%) 99.8%