Learn More
Magnesiumkaliumchlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11433244
Change view
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11433244 500 g 500 Gramm
11423244 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11433244 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A10582.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 15681-05-7 | Cl3KMg | 169.753 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15681-05-7
Summenformel Cl3KMg
MDL-Nummer MFCD00156154
InChI-Schlüssel JNZGLUUWTFPBKG-UHFFFAOYSA-K
Synonym magnesium potassium chloride, kcl mgcl2, acmc-1bu1g, magnesium 2+ ion potassium trichloride, magnesium 2+ potassium trichloride
PubChem CID 19903064
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium potassium chloride
Menge 500 g
SMILES [Mg++].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[K+]
IUPAC-Name Magnesium(2+)kaliumtrichlorid
Molekulargewicht (g/mol) 169.75
Formelmasse 169.76