Learn More
Magnesiumphosphat, tribasisch, Hydrat,+98 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10330624 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
Artikelnummer. 10330624
Marke: Thermo Scientific Acros 391942500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
CAS: 53408-95-0 | Mg3O8P2 | 262.86 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53408-95-0
Summenformel Mg3O8P2
Molekulargewicht (g/mol) 262.86
MDL-Nummer MFCD00150251
InChI-Schlüssel GVALZJMUIHGIMD-UHFFFAOYSA-H
Synonym magnesium phosphate hydrate, trimagnesium diphosphate hydrate, acmc-20akl7, 3mg.2po4.h2o, trimagnesium 2+ hydrate diphosphate
PubChem CID 6096954
SMILES [Mg++].[Mg++].[Mg++].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium phosphate, tribasic hydrate
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 250 g
Prozentgehaltsbereich 98+%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble.
IUPAC-Name Trimagnesium;diphosphat;hydrat
Formelmasse 262.86
Reinheit (%) ≥98%
Güte Rein
Glühverlust 32.0% max. (425°C)