Learn More
Magnesiumperchlorat, Pure, getrocknet, Trockenmittel, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073282
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
10034-81-8
Cl2MgO8
223.197
11102
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
24840
Magnesium;diperchlorat
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
10034-81-8
Cl2MgO8
223.197
11102
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
24840
Magnesium;diperchlorat
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Schmelzpunkt 250°C
Farbe Weiß
pH 5 to 9
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Formelmasse 223.21g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium perchlorate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.