Learn More
Magnesiumperchlorat, Honeywell Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
5 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Magnesiumperchlorat |
| Menge | 5 g |
| Strukturformel | Mg(ClO4)2 |
| UN-Nummer | 1475 |
| Formelmasse | 223.21 mol |
| Güte | ACS-Reagenz |