Learn More
Magnesiumperchlorat, Trockenmittel, zur Analyse, ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3734894
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
10034-81-8
Cl2MgO8
223.21
MFCD00011102
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
24840
Magnesium;diperchlorat
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
10034-81-8
Cl2MgO8
223.21
MFCD00011102
MPCRDALPQLDDFX-UHFFFAOYSA-L
anhydrone, magnesium perchlorate, dehydrite, perchloric acid, magnesium salt, anhydrous magnesium perchlorate, unii-7n77z541yf, hsdb 661, magnesium diperchlorate, magnesium perchlorate, anhydrous, perchlorate de magnesium french
24840
Magnesium;diperchlorat
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Mg+2]
Magnesiumperchlorat, Cl2MgO8, CAS-Nummer 10034-81-8, wasserfreies Magnesiumperchlorat, UNII-7n77z541yf, Perchlorsäure, Magnesiumsalz, Perchlorat de Magnesium französisch, dehydrit, Magnesiumperchlorat, wasserfrei, Magnesiumperchlorat, Anhydron, HSDB 661, Magnesiumdiperchlorat, 500 g, weiß
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorptionsmitttel, Oxidationsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Magnesium perchlorate
Schmelzpunkt 250.0°C
Namenshinweis Desiccant
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallines Pulver, Flocken und Stückchen
Menge 100 g
Strukturformel Mg(ClO4)2
Merck Index 15, 5742
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 993g/L (25°C). Other solubilities: very soluble in alcohol
Formelmasse 223.21
Güte ACS-Reagenz
Verlust bei Trocknung 8% max. (190°C)
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Magnesium perchlorate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Oxidierender Feststoff Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H272-Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P371+P380+P375-Bei Großbrand und großen Mengen: Umgebung räumen Wegen Explosionsgefahr Brand aus der Entfernung bekämpfen.