Learn More
Magnesiumoxid, getestet nach Ph.Eur, Honeywell™
BIOPHARMA
Catalog Number 15686070
Click to view available options
Menge:
500 g
Getestet gemäß Ph.Eur., leicht
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Magnesiumoxid
CAS 1309-48-4
Menge 500 g
Summenformel MgO
Strukturformel MgO
MDL-Nummer MFCD00011109
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Synonym Magnesiumoxid, Meerwasser-Magnesium, Periklas, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
InChI-Schlüssel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Mg]
IUPAC-Name oxomagnesium
Molekulargewicht (g/mol) 40.30
PubChem CID 14792
Formelmasse 40.3 mol