Learn More
Magnesiumoxid, 99.99 %, (Metallspurenanalyse), reinst, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10741471 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10741471 10 g Glasflasche 10 Gramm
10249833 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10741471 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 193430100
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1309-48-4 | MgO | 40.30 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Ultra-Spurenanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1309-48-4
Summenformel MgO
Molekulargewicht (g/mol) 40.30
MDL-Nummer MFCD00011109
InChI-Schlüssel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
PubChem CID 14792
IUPAC-Name Oxomagnesium
SMILES O=[Mg]
Spezifikation
Siedepunkt 3600.0°C
Chemischer Name oder Material Magnesium oxide
Schmelzpunkt 2800.0°C
Namenshinweis Extra Pure
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Menge 10 g
Prozentgehaltsbereich 99.99%
Strukturformel MgO
Fieser 01,633; 02,256; 07,221; 16,200
Merck Index 15, 5741
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 6.2 mg/l (20°C), reacts generates heat and mg(oh)2. Other solubilities: soluble in diluted acids, insoluble in alcohol
Formelmasse 40.29
Reinheit (%) 99.99%
Güte Spurenmetallbasis
Verpackung Glasflasche
Relative Dichte 3.58
Dichte 3.5800g/mL