Learn More
Magnesiumoxid, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7076403
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
1309-48-4
MgO
40.30
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnesium
O=[Mg]
1309-48-4
MgO
40.30
MFCD00011109
CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
14792
oxomagnesium
O=[Mg]
Wird als Laborreagenz und als weiße Referenzfarbe für die Kolorimetrie verwendet. Magnesiumoxid-Mikrosphären werden für Methoden zur Anreicherung polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe verwendet. Es wird auch für Grundwasserstudien verwendet.
Magnesium oxide is used as a laboratory reagent, and a good reference white color for colorimetry. Magneisum oxide microspheres is used for enrichment method of polycyclic aromatic hydrocarbons. It is also used in groundwater studies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Siedepunkt 3600°C
Chemischer Name oder Material Magnesium oxide
Schmelzpunkt 2852°C
Physikalische Form Verschmolzene Klumpen 1 bis 3 mm
Menge 25 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in HCl and dilute acids. Insoluble in water and ethanol.
Formelmasse 40.3
Reinheit (%) 99.95%
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.736
Relative Dichte 3.58
Dichte 3.58