Learn More
Magnesium Oxide, 99.9% Trace metals basis, Honeywell™
Artikelnummer. 15634150 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
100 Gramm
Artikelnummer. 15634150
Marke: Honeywell Research Chemicals 342777100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Siedepunkt 3600°C (1013hPa)
Chemischer Name oder Material Magnesium oxide
Schmelzpunkt 2852°C
CAS 1309-48-4
Farbe Weiß
pH Alkaline
Physikalische Form Powder
Menge 100 g
Summenformel MgO
Strukturformel MgO
MDL-Nummer MFCD00011109
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Synonym magnesium oxide, magnesia, seawater magnesia, causmag, granmag, maglite, periclase, seasorb, animag
Löslichkeitsinformationen Practically insoluble in water
InChI-Schlüssel CPLXHLVBOLITMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Mg]
IUPAC-Name Oxomagnesium
Molekulargewicht (g/mol) 40.30
PubChem CID 14792
Formelmasse 40.3g/mol
Reinheit (%) 99.9% (trace metals basis)
Geruch Odorless
Verpackung Poly-Flasche
Dichte ∽3.58g/cu.cm at 20°C