Learn More
Magnesiumnitrat-Hexahydrat, puriss p.a, 98.0 bis 102.0 % (KT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. p-7120533 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
Artikelnummer. 15616070
Marke: Honeywell-Fluka 63087250G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., ACS-Reagenz, 98.0 bis 102.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-18-9
Summenformel H12MgN2O12
Molekulargewicht (g/mol) 256.40
MDL-Nummer MFCD00149779
InChI-Schlüssel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Magnesiumnitrathexahydrat, Magnesiumdinitrat-Hexahydrat, Salpetersäure, Magnesiumsalz, Hexahydrat, Magnesium-II-nitrat 1:2 , Hexahydrat, Magnesium2+-Ionenhexahydrat-Dinitrat, Magnesium, Referenz-Standardlösung, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC-Name Magnesium; Dinitrat; Hexahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumnitrathexahydrat
Schmelzpunkt 89 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Strukturformel Mg(NO3)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 256.41 mol
Reinheit (%) 98.0 bis 102.0% (KT)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.464 g/cm3