Learn More
Magnesiumnitrat-Hexahydrat, puriss p.a, 98.0 bis 102.0 % (KT), Honeywell™ Fluka™
Artikelnummer. 15616070 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
250 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15616070 250 g Poly-Flasche 250 Gramm
15606070 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15616070 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. 63087250G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
puriss. p.a., ACS-Reagenz, 98.0 bis 102.0 %
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-18-9
Summenformel H12MgN2O12
Molekulargewicht (g/mol) 256.40
MDL-Nummer MFCD00149779
InChI-Schlüssel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Magnesiumnitrathexahydrat, Magnesiumdinitrat-Hexahydrat, Salpetersäure, Magnesiumsalz, Hexahydrat, Magnesium-II-nitrat 1:2 , Hexahydrat, Magnesium2+-Ionenhexahydrat-Dinitrat, Magnesium, Referenz-Standardlösung, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC-Name Magnesium; Dinitrat; Hexahydrat
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumnitrathexahydrat
Schmelzpunkt 89 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 250 g
Strukturformel Mg(NO3)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Formelmasse 256.41 mol
Reinheit (%) 98.0 bis 102.0% (KT)
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.464 g/cm3