Learn More
Magnesiumnitrathexahydrat, zertifiziertes AR für Analysen, 99.0 bis 101.0 %, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10755911 Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10755911 1 kg 1 Kilogramm
10755721 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10755911 Lieferant Fisher Chemical Lieferanten-Nr. M/0752/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-18-9
Summenformel H12MgN2O12
Molekulargewicht (g/mol) 256.40
MDL-Nummer MFCD00149779
InChI-Schlüssel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC-Name Magnesium; Dinitrat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 330°C
Schmelzpunkt 89°C
Farbe Weiß
pH 5.0 to 8.2
Physikalische Form Fest
Menge 1 kg
Formelmasse 256.4g/mol
Verpackung Pulver im Kunststoffgefäß