Learn More
Magnesiumnitrathexahydrat, ACS, 98.0 bis 102.0 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11377287
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
2 Kilogramm
50 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11377287 2 kg 2 Kilogramm
11387287 50 g 50 Gramm
11367287 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11377287 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011564.A3
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulierung: Dieses Produkt enthält einen Ausgangsstoff für Explosivstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1148/2019. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Als Dünger, bei der Herstellung von Ammoniumnitrat
It is used in printing, chemical, agriculture and ceramics industries. It is also used in the detection of selenium in plasma samples, and concentration of nitric acid. Its fertilizer grade has 10.5% nitrogen and 9.4% magnesium.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-18-9
Summenformel H12MgN2O12
Molekulargewicht (g/mol) 256.40
MDL-Nummer MFCD00149779
InChI-Schlüssel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym magnesium nitrate hexahydrate, magnesium dinitrate hexahydrate, unii-v85k20ljmk, dusicnan horecnaty czech, v85k20ljmk, nitric acid, magnesium salt, hexahydrate, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
IUPAC-Name Magnesium; Dinitrat; Hexahydrat
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Spezifikation
Siedepunkt 330°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Magnesium nitrate
Schmelzpunkt 89°C
Namenshinweis hexahydrate
Physikalische Form Kristallin
Menge 2 kg
Prozentgehaltsbereich 98.0-102.0%
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water,alcohol and liquid ammonia.
Formelmasse 256.41 (148.32 Anhydrous)
Güte ACS
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Dichte 1.46