Learn More
Magnesiumnitrat-Hexahydrat, ≥98 %, Honeywell™ Fluka™, BioXtra
Artikelnummer. 15607960 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
500 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15607960 500 g Poly-Flasche 500 Gramm
15697950 1 kg Poly-Flasche 1 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15607960 Lieferant Honeywell-Fluka Lieferanten-Nr. M5296500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
BioXtra, ≥ 98 %
  • Strenge Prüfprotokolle können die Spurenmetallanalyse und spezielle Eignungstests, wie z. B. Hybridoma oder Mausembryo, umfassen
  • Enthält anwendungsspezifische Formulierungen wie Tabletten und zubereitete Lösungen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13446-18-9
Summenformel H12MgN2O12
Molekulargewicht (g/mol) 256.40
MDL-Nummer MFCD00149779
InChI-Schlüssel MFUVDXOKPBAHMC-UHFFFAOYSA-N
Synonym Magnesiumnitrathexahydrat, Magnesiumdinitrat-Hexahydrat, Salpetersäure, Magnesiumsalz, Hexahydrat, Magnesium-II-nitrat 1:2 , Hexahydrat, Magnesium2+-Ionenhexahydrat-Dinitrat, Magnesium, Referenz-Standardlösung, magnesium ii nitrate 1:2 , hexahydrate, magnesium 2+ ion hexahydrate dinitrate, magnesium, reference standard solution, dusicnan horecnaty
PubChem CID 202877
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesiumnitrathexahydrat
Schmelzpunkt 89 °C
Farbe Farblos
Physikalische Form Fest
Menge 500 g
Strukturformel Mg(NO3)2 · H2O
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Magnesium(2+)-Hexahydratdinitrat
Formelmasse 256.41 mol
Reinheit (%) ≥ 98 %
Geruch Geruchsneutral
Verpackung Poly-Flasche
Dichte 1.464 g/cu.cm bei 20 °C