Learn More
Magnesiumnitrat-GFAA-Matrixmodifikator: 1 % Mg(NO3)2 in 2 % HNO3, VHG™
Artikelnummer. 30003039
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30003039 100 mL 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30003039 Lieferant VHG Labs Lieferanten-Nr. VHGMMGN1P100
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
VHG Labs Angebote ISO 17034 zertifizierte metallorganische und wässrige anorganische Referenzmaterialien für die Öl-, Kraftstoff- und Kühlmittelanalyse sowie eine Vielzahl zertifizierter Standards für Umwelt-, Pharma- und Industrieanwendungen
Magnesiumnitrat-GFAA-Matrixmodifikator: 1 % Mg(NO3)2 in 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium Nitrate
CAS 10377-60-3
Verfahren AA/GFAA
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Magnesium Nitrate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel Mg(NO3)2
Konzentration 1%
Synonym Mg(NO3)2
SMILES [Mg+2].[O-][N+](=O)[O-].[O-][N+](=O)[O-]
IUPAC-Name Magnesiumnitrat
Solvent or Matrix HNO3 verdünnen
Molekulargewicht (g/mol) 148.31
Menge 100 mL
Formelmasse 148,31 g/mol