Learn More
Magnesium-Meso-Tetraphenylporphin-Monohydrat, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11353728
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11353728 0.5 g 0.50 Gramm
11343728 2 g 2 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11353728 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039316.02
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 14640-21-2 | C44H28MgN4 | 637.04 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14640-21-2
Summenformel C44H28MgN4
Molekulargewicht (g/mol) 637.04
MDL-Nummer MFCD00049815
InChI-Schlüssel XEHJAWQTIIXDON-QHNUXLDVSA-N
Synonym magnesium meso-tetraphenylporphine hydrate
PubChem CID 131675734
IUPAC-Name Magnesium;2,7,12,17-Tetraphenylporphyrin-21,22-diid
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC3=CC4=C(C=C([N-]4)C=C5C(=CC(=N5)C=C6C(=CC(=N6)C=C2[N-]3)C7=CC=CC=C7)C8=CC=CC=C8)C9=CC=CC=C9.[Mg+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium meso-tetraphenylporphine monohydrate
Menge 0.5 g
Formelmasse 655.05 (637.04 Anhydrous)
Physikalische Form Kristallin