Learn More
Magnesiummatrix-Modifikatorlösung, 99,9995 %, Solstice
Artikelnummer. 15675500
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15675500 100 ml 100 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15675500 Lieferant Fluka Lieferanten-Nr. 428892100ML
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Derzeit nicht verfügbar: Wir haben keine Informationen darüber, wann dieses Produkt verfügbar sein wird.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
TraceSELECT™ , 2% Mg in < 5 Gew.-% HNO3, 99,9995 %
TraceSELECT™ Ultra und TraceSELECT
  • Ultrareine Säuren, Basen und Salze für die Verhüttung und Nassverdau in der Umwelt-, Wasser- und Lebensmittelanalyse
  • Die Probenvorbereitung für die Spurenanalyse erfordert Reagenzien mit höchster Reinheit; Unsere TraceSELECT Ultra-Produkte für Ultra-Spurenanalysen auf PPB- und sogar PPT-Niveaus werden durch sub-kochende Destillation hergestellt
  • Die Säuren, Basen und Salze in der TraceSELECT Serie wurden für die Probenvorbereitung und -analyse im PPB-(μG/kg)-Spurenbereich entwickelt
  • Verpackt in hochwertigen Behältern, die für jedes Produkt geeignet sind
  • Die Reagenzien werden unter Reinraumbedingungen hergestellt und abgefüllt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Magnesium-Matrix-Modifikatorlösung
CAS 13446-18-9
Menge 100 ml
Prozentgehaltsbereich 99.9995%
MDL-Nummer MFCD00085308
UN-Nummer UN3264
Beilstein 4948473
Synonym Magnesium Nitrate, Nitric Acid Solution, Magnesium Modifier
InChI-Formel 1S/Mg
InChI-Schlüssel FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name Magnesium Nitrate, Nitric Acid Solution, Magnesium Modifier
Molekulargewicht (g/mol) 256.41 g/moL
Reinheit (%) 100.00 %
Dichte 1,093 g/ml bei 25 °C